2-Oxocyclopentanecarboxylate de méthyle
Fournisseur: Molekula
M77223630
MOLEM77223630EA 0 EUR InStock
MOLEM77223630
2-Oxocyclopentanecarboxylate de méthyle
2-Oxocyclopentanecarboxylate de méthyle
Formule: C₇H₁₀O₃
Numéro MDL: MFCD00001411
Numéro CAS: 10472-24-9
EINECS: 233-962-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité