Glycinate de tert-butyle chlorhydrate
Fournisseur: Molekula
Synonyms: H-Gly-OtBu.HCl, Glycine tert-butyl ester hydrochloride, H-Gly-OtBu·HCl
M77341112
MOLEM77341112EA 0 EUR InStock
MOLEM77341112
Glycinate de tert-butyle chlorhydrate
Glycinate de tert-butyle chlorhydrate
Formule: C₆H₁₄ClNO₂
MW: 167,64 g/mol
Numéro MDL: MFCD00058255
Numéro CAS: 27532-96-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité