Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Xylitol

Fournisseur: Molekula

M77558672
MOLEM77558672EA 0 EUR InStock
MOLEM77558672
Xylitol
Xylitol


Formule: C₅H₁₂O₅
Point d'ébullition: 495 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 94 °C
Densité: 1.52 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064292
Numéro CAS: 87-99-0
EINECS: 201-788-0
Merck Index: 13,10140
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité