Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Méthyl-2-thiénylcétone

Fournisseur: Molekula
Danger

M77687659
MOLEM77687659EA 0 EUR InStock
MOLEM77687659
Méthyl-2-thiénylcétone
2-Acetylthiophene


Formule: C₆H₆OS
Point d'ébullition: 214 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 9 °C
Densité: 1.1704 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00005442
Numéro CAS: 88-15-3
EINECS: 201-804-6
ONU: 2810
ADR: 6.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité