Toluène-4-sulfonamide
Fournisseur: Molekula
M77700947
MOLEM77700947EA 0 EUR InStock
MOLEM77700947
Toluène-4-sulfonamide
Toluène-4-sulfonamide
Formule: C₇H₉NO₂S
Point d'ébullition: 322 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 136…138 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011692
Numéro CAS: 70-55-3
EINECS: 200-741-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité