2-Désoxy-L(+)-ribose
Fournisseur: Molekula
M77942583
MOLEM77942583EA 0 EUR InStock
MOLEM77942583
2-Désoxy-L(+)-ribose
2-Désoxy-L-ribose
Formule: C₅H₁₀O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00132941
Numéro CAS: 18546-37-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité