2,5-Diméthylrésorcinol
Fournisseur: Molekula
M77999497
MOLEM77999497EA 0 EUR InStock
MOLEM77999497
2,5-Diméthylrésorcinol
2,5-Diméthylrésorcinol
Formule: C₈H₁₀O₂
Numéro MDL: MFCD00134473
Numéro CAS: 488-87-9
EINECS: 207-688-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité