Acriflavine
Fournisseur: Molekula
Danger
Synonyms: 3,6-Diamino-10-methylacridinium chloride, 3,6-Diamino-10-methylacridinium chloride-3,6-acridinediamine mix, Acriflavinium chloride 3,6-Acridinediamine mix, 3,6-Diamino-10-methylacridinium chloride mixt. with 3,6-diaminoacridine (proflavine), Euflavine, Trypaflavine Neutral, Euflavine, Acriflavine base
M78060746
MOLEM78060746EA 0 EUR InStock
MOLEM78060746
Acriflavine
Acriflavine
Formule: C₂₇H₂₅ClN₆
MW: 468.9806 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064307
Numéro CAS: 8048-52-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité