Methyl tetrahydropyran-4-carboxylate
Fournisseur: Molekula
Synonyms: Methyl tetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate
M78224733
MOLEM78224733EA 0 EUR InStock
MOLEM78224733
Methyl tetrahydropyran-4-carboxylate
Methyl tetrahydropyran-4-carboxylate
Formule: C₇H₁₂O₃
MW: 144,1684 g/mol
Numéro MDL: MFCD01075170
Numéro CAS: 110238-91-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité