Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Orangé de xylénol, sel tétrasodique

Fournisseur: Molekula

M78925342
MOLEM78925342EA 0 EUR InStock
MOLEM78925342
Orangé de xylénol, sel tétrasodique
Orangé de xylénol, sel tétrasodique


Formule: C₃₁H₂₈N₂Na₄O₁₃S
Point de fusion: ∼210 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044293
Numéro CAS: 3618-43-7
EINECS: 222-805-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité