Procaine chlorhydrate
Fournisseur: Molekula
M78926165
MOLEM78926165EA 0 EUR InStock
MOLEM78926165
Procaine chlorhydrate
Procaine chlorhydrate
Formule: C₁₃H₂₁ClN₂O₂
Numéro MDL: MFCD00013000
Numéro CAS: 51-05-8
EINECS: 200-077-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité