1,6-Diphenoxy-2,4-hexadiyne
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 1,6-Diphenoxyhexa-2,4-diyne
M79271366
MOLEM79271366EA 0 EUR InStock
MOLEM79271366
1,6-Diphenoxy-2,4-hexadiyne
1,6-Diphenoxy-2,4-hexadiyne
Formule: C₁₈H₁₄O₂
MW: 262,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD00041712
Numéro CAS: 30980-37-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité