(R)-(-)-2-Méthylpipérazine
Fournisseur: Molekula
M79291315
MOLEM79291315EA 0 EUR InStock
MOLEM79291315
(R)-(-)-2-Méthylpipérazine
(R)-(-)-2-Méthylpipérazine
Formule: C₅H₁₂N₂
Point d'ébullition: 153 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 89…91 °C
Numéro MDL: MFCD00192317
Numéro CAS: 75336-86-6
ONU: 1325
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité