Tétradécyltrimethylammonium bromure
Fournisseur: Molekula
Danger
M79329880
MOLEM79329880EA 0 EUR InStock
MOLEM79329880
Tétradécyltrimethylammonium bromure
Tétradécyltrimethylammonium bromure
Formule: C₁₇H₃₈BrN
Point de fusion: 245…250 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011770
Numéro CAS: 1119-97-7
EINECS: 214-291-9
ONU: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 12,06419
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité