α-D-Glucopyrannoside de 4-nitrophényle
Fournisseur: Molekula
M79358495
MOLEM79358495EA 0 EUR InStock
MOLEM79358495
α-D-Glucopyrannoside de 4-nitrophényle
α-D-Glucopyrannoside de 4-nitrophényle
Formule: C₁₂H₁₅NO₈
Numéro MDL: MFCD00064088
Numéro CAS: 3767-28-0
EINECS: 223-189-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité