Diisopropylcarbodiimide
Fournisseur: Molekula
M79451433
MOLEM79451433EA 0 EUR InStock
MOLEM79451433
Diisopropylcarbodiimide
Diisopropylcarbodiimide
Formule: C₇H₁₄N₂
Point d'ébullition: 145 °C (1013 hPa)
Densité: 0.81 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 33 °C
Numéro MDL: MFCD00065689
Numéro CAS: 693-13-0
EINECS: 211-743-7
ONU: 2929
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité