Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Diéthoxyacétate d'éthyle

Fournisseur: Molekula

M79608182
MOLEM79608182EA 0 EUR InStock
MOLEM79608182
Diéthoxyacétate d'éthyle
Diéthoxyacétate d'éthyle


Formule: C₈H₁₆O₄
Point d'ébullition: 199 °C (1013 hPa)
Densité: 0.994 g/cm³ (18 °C)
Numéro MDL: MFCD00009231
Numéro CAS: 6065-82-3
EINECS: 227-999-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité