3-Bromo-p-toluidine
Fournisseur: Molekula
M79676383
MOLEM79676383EA 0 EUR InStock
MOLEM79676383
3-Bromo-p-toluidine
3-Bromo-p-toluidine
Formule: C₇H₈BrN
Point d'ébullition: 254…257 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 25…26 °C
Numéro MDL: MFCD00134176
Numéro CAS: 7745-91-7
EINECS: 231-807-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité