Acide pyridine-2,3-dicarboxylique
Fournisseur: Molekula
M79789313
MOLEM79789313EA 0 EUR InStock
MOLEM79789313
Acide pyridine-2,3-dicarboxylique
Acide pyridine-2,3-dicarboxylique
Formule: C₇H₅NO₄
Point d'ébullition: 357 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 188…190 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006295
Numéro CAS: 89-00-9
EINECS: 201-874-8
Merck Index: 12,08258
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité