Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bromure de benzyltributylammonium

Fournisseur: Molekula

M79938146
MOLEM79938146EA 0 EUR InStock
MOLEM79938146
Bromure de benzyltributylammonium
Bromure de benzyltributylammonium


Formule: C₁₉H₃₄BrN
MW: 356,39 g/mol
Point de fusion: 174,5…175 °C
Numéro MDL: MFCD00011848
Numéro CAS: 25316-59-0
EINECS: 246-819-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité