3-(Trifluorométhoxy)aniline
Fournisseur: Molekula
Attention
Synonyms: 3-Trifluoromethoxyaniline
M80081864
MOLEM80081864EA 0 EUR InStock
MOLEM80081864
3-(Trifluorométhoxy)aniline
3-(Trifluorométhoxy)aniline
Formule: C₇H₆F₃NO
MW: 177,13 g/mol
Point d'ébullition: 72 °C (1013 hPa)
Densité: 1.3254 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041511
Numéro CAS: 1535-73-5
EINECS: 216-256-3
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité