2,5-Dichloro-3,6-dihydroxybenzoquinone
Fournisseur: Molekula
Synonyms: Chloranilicacid
M80098136
MOLEM80098136EA 0 EUR InStock
MOLEM80098136
2,5-Dichloro-3,6-dihydroxybenzoquinone
2,5-Dichloro-3,6-dihydroxybenzoquinone
Formule: C₆H₂Cl₂O₄
MW: 208,98 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001596
Numéro CAS: 87-88-7
EINECS: 201-780-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité