DL-Norvaline
Fournisseur: Molekula
Synonyms: H-DL-Nva-OH, 2-Aminopentanoic acid, (±)-Norvaline
M80205512
MOLEM80205512EA 0 EUR InStock
MOLEM80205512
DL-Norvaline
DL-Norvaline
Formule: C₅H₁₁NO₂
MW: 117,15 g/mol
Point d'ébullition: 223 °C (1013 hPa)
Point de fusion: > 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064420
Numéro CAS: 760-78-1
EINECS: 212-082-7
Merck Index: 12,06813
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité