Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide (3,4-diméthoxyphényl)acétique

Fournisseur: Molekula

M80298319
MOLEM80298319EA 0 EUR InStock
MOLEM80298319
Acide (3,4-diméthoxyphényl)acétique
Acide (3,4-diméthoxyphényl)acétique


Formule: (C₆H₃(OCH₃)₂)CH₂COOH
Point d'ébullition: 327 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 97…99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004335
Numéro CAS: 93-40-3
EINECS: 202-244-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité