Méthotrexate hydraté
Fournisseur: Molekula
M80419974
MOLEM80419974EA 0 EUR InStock
MOLEM80419974
Méthotrexate hydraté
Méthotrexate hydraté
Formule: C₂₀H₂₂N₈O₅·xH₂O
MW: 454,44 g/mol (anhy)
Numéro MDL: MFCD00150847
Numéro CAS: 133073-73-1
EINECS: 200-413-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité