Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L(+)-Isoleucinol

Fournisseur: Molekula
Synonyms: L-Isoleucinol, (S)-(+)-Isoleucinol, (2S,3S)-2-Amino-3-methyl-1-pentanol, (2S,3S)-2-Amino-3-methylpentan-1-ol

M80438504
MOLEM80438504EA 0 EUR InStock
MOLEM80438504
L(+)-Isoleucinol
L(+)-Isoleucinol


Formule: C₆H₁₅NO
MW: 117,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004731
Numéro CAS: 24629-25-2
EINECS: 246-371-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité