Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Chlorostyrène

Fournisseur: Molekula

M80739849
MOLEM80739849EA 0 EUR InStock
MOLEM80739849
4-Chlorostyrène
4-Chlorostyrène


Formule: C₈H₇Cl
Point d'ébullition: 192 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –15.9 °C
Densité: 1,155 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000632
Numéro CAS: 1073-67-2
EINECS: 214-028-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité