8-Bromoquinoleine
Fournisseur: Molekula
Attention
M80855770
MOLEM80855770EA 0 EUR InStock
MOLEM80855770
8-Bromoquinoleine
8-Bromoquinoleine
Formule: C₉H₆BrN
Numéro MDL: MFCD00191859
Numéro CAS: 16567-18-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité