Acide 3-benzoylpropionique
Fournisseur: Molekula
Attention
Synonyms: 4-Oxo-4-phenylbutanoic acid, 3-Benzoylpropionicacid
M80870947
MOLEM80870947EA 0 EUR InStock
MOLEM80870947
Acide 3-benzoylpropionique
Acide 3-benzoylpropionique
Formule: C₁₀H₁₀O₃
MW: 178,19 g/mol
Point d'ébullition: 325 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 114…117 °C
Numéro MDL: MFCD00002792
Numéro CAS: 2051-95-8
EINECS: 218-135-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité