5-Méthylthiophène-2-carbaldehyde
Fournisseur: Molekula
M80973270
MOLEM80973270EA 0 EUR InStock
MOLEM80973270
5-Méthylthiophène-2-carbaldehyde
5-Méthylthiophène-2-carbaldehyde
Formule: C₆H₆OS
MW: 126,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005434
Numéro CAS: 13679-70-4
EINECS: 237-178-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité