(±)-Acide indoline-2-carboxylique
Fournisseur: Molekula
Synonyms: Indoline-2-carboxylic acid
M81083934
MOLEM81083934EA 0 EUR InStock
MOLEM81083934
(±)-Acide indoline-2-carboxylique
(±)-Acide indoline-2-carboxylique
Formule: C₉H₉NO₂
MW: 163,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010635
Numéro CAS: 78348-24-0
EINECS: 278-899-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité