Phosphate d'adénosine monohydraté
Fournisseur: Molekula
M81117744
MOLEM81117744EA 0 EUR InStock
MOLEM81117744
Phosphate d'adénosine monohydraté
Phosphate d'adénosine monohydraté
Formule: C₁₀H₁₄N₅O₇P·1H₂O
Numéro MDL: MFCD00149360
Numéro CAS: 18422-05-4
EINECS: 200-500-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité