Rouge de méthyle
Fournisseur: Molekula
M81142415
MOLEM81142415EA 0 EUR InStock
MOLEM81142415
Rouge de méthyle
Rouge de méthyle
Formule: C₁₅H₁₅N₃O₂
Point de fusion: 178…182 °C
Densité: 1.31 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002425
Numéro CAS: 493-52-7
EINECS: 207-776-1
Merck Index: 12,06199
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité