5-Methyl-2-thiopheneboronic acid
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 5-Methylthiophene-2-boronic acid, (5-Methylthiophen-2-yl)boronic acid
M81164883
MOLEM81164883EA 0 EUR InStock
MOLEM81164883
5-Methyl-2-thiopheneboronic acid
5-Methyl-2-thiopheneboronic acid
Formule: C₅H₇BO₂S
MW: 141,99 g/mol
Numéro MDL: MFCD01318166
Numéro CAS: 162607-20-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité