Orthocarbonate de tétraéthyle
Fournisseur: Molekula
M81219845
MOLEM81219845EA 0 EUR InStock
MOLEM81219845
Orthocarbonate de tétraéthyle
Orthocarbonate de tétraéthyle
Formule: C₉H₂₀O₄
MW: 192,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009221
Numéro CAS: 78-09-1
EINECS: 201-082-2
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité