1-(4-Pyridyl)pipérazine
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 4-(1-Piperazinyl)pyridine, 1-(Pyridin-4-yl)piperazine
M81320264
MOLEM81320264EA 0 EUR InStock
MOLEM81320264
1-(4-Pyridyl)pipérazine
1-(4-Pyridyl)pipérazine
Formule: C₉H₁₃N₃
MW: 163,22 g/mol
Point d'ébullition: 195…200 °C (0,3 mmHg)
Point de fusion: 140 °C
Numéro MDL: MFCD00040745
Numéro CAS: 1008-91-9
EINECS: 213-764-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité