Acide 4-chloroanthranilique
Fournisseur: Molekula
Attention
M81506381
MOLEM81506381EA 0 EUR InStock
MOLEM81506381
Acide 4-chloroanthranilique
4-Chloroanthranilic acid
Formule: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,58 g/mol
Point d'ébullition: 330 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 240 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007778
Numéro CAS: 89-77-0
EINECS: 201-938-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité