D(-)-Tartrate de diéthyle
Fournisseur: Molekula
Synonyms: (2S,3S)-Diethyl 2,3-dihydroxysuccinate, (S,S)-(-)-Diethyl tartrate, (2S,3S)-(-)-Diethyl tartrate, (-)-Diethyl D-tartrate, (S,S)-(-)-Tartaric acid diethyl ester, D(-)-Tartaric acid diethyl ester
M81782201
MOLEM81782201EA 0 EUR InStock
MOLEM81782201
D(-)-Tartrate de diéthyle
D(-)-Tartrate de diéthyle
Formule: C₈H₁₄O₆
MW: 206,2 g/mol
Point d'ébullition: 280 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 17 °C
Densité: 1.2 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00064451
Numéro CAS: 13811-71-7
EINECS: 237-458-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité