5,6-Diméthoxyindole
Fournisseur: Molekula
M82103323
MOLEM82103323EA 0 EUR InStock
MOLEM82103323
5,6-Diméthoxyindole
5,6-Diméthoxyindole
Formule: C₁₀H₁₁NO₂
Numéro MDL: MFCD00005675
Numéro CAS: 14430-23-0
EINECS: 238-402-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité