Oxybenzone
Fournisseur: Molekula
Synonyms: Eusolex® 4360, 2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone, (2-Hydroxy-4-methoxyphenyl)(phenyl)methanone
M82203189
MOLEM82203189EA 0 EUR InStock
MOLEM82203189
Oxybenzone
Oxybenzone
Formule: C₁₄H₁₂O₃
MW: 228,25 g/mol
Point d'ébullition: 370 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 65 °C
Densité: 1.3397 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00008387
Numéro CAS: 131-57-7
EINECS: 205-031-5
Merck Index: 12,07088
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité