Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,5-Dibromothiophène

Fournisseur: Molekula
Attention

M82396898
MOLEM82396898EA 0 EUR InStock
MOLEM82396898
2,5-Dibromothiophène
2,5-Dibromothiophène


Formule: C₄H₂Br₂S
Point d'ébullition: 211 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –6 °C
Densité: 2.1531 g/cm³ (13.8 °C)
Numéro MDL: MFCD00005420
Numéro CAS: 3141-27-3
EINECS: 221-547-3
ONU: 2810
ADR: 6.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité