D(-)-Sérine
Fournisseur: Molekula
M82519233
MOLEM82519233EA 0 EUR InStock
MOLEM82519233
D(-)-Sérine
D(-)-Sérine
Formule: C₃H₇NO₃
Point de fusion: 235 °C
Numéro MDL: MFCD00004269
Numéro CAS: 312-84-5
EINECS: 206-229-4
Merck Index: 12,08604
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité