Octyl β-D-thioglucopyranoside
Fournisseur: Molekula
M82602895
MOLEM82602895EA 0 EUR InStock
MOLEM82602895
Octyl β-D-thioglucopyranoside
Octyl β-D-thioglucopyranoside
Formule: C₁₄H₂₈O₅S
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00012189
Numéro CAS: 85618-21-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité