D-(+)-Cellobiose octaacetate
Fournisseur: Molekula
M82788502
MOLEM82788502EA 0 EUR InStock
MOLEM82788502
D-(+)-Cellobiose octaacetate
D-(+)-Cellobiose octaacetate
Formule: C₂₈H₃₈O₁₉
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009600
Numéro CAS: 5346-90-7
EINECS: 226-304-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité