(2-Cyanoéthyl)malonate de diéthyle
Fournisseur: Molekula
M83241955
MOLEM83241955EA 0 EUR InStock
MOLEM83241955
(2-Cyanoéthyl)malonate de diéthyle
(2-Cyanoéthyl)malonate de diéthyle
Formule: C₁₀H₁₅NO₄
Numéro MDL: MFCD00001966
Numéro CAS: 17216-62-5
EINECS: 241-260-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité