Alcool 2-nitrobenzylique
Fournisseur: Molekula
M83431071
MOLEM83431071EA 0 EUR InStock
MOLEM83431071
Alcool 2-nitrobenzylique
Alcool 2-nitrobenzylique
Formule: C₇H₇NO₃
Point d'ébullition: 270 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 71…72 °C
Numéro MDL: MFCD00007186
Numéro CAS: 612-25-9
EINECS: 210-302-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité