3-(Trifluorométhyl)phénylhydrazine
Fournisseur: Molekula
M83582032
MOLEM83582032EA 0 EUR InStock
MOLEM83582032
3-(Trifluorométhyl)phénylhydrazine
3-(Trifluorométhyl)phénylhydrazine
Formule: C₇H₇F₃N₂
Numéro MDL: MFCD00025093
Numéro CAS: 368-78-5
EINECS: 206-713-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité