Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chloroformiate de 1-chloroéthyle

Fournisseur: Molekula

M83728178
MOLEM83728178EA 0 EUR InStock
MOLEM83728178
Chloroformiate de 1-chloroéthyle
Chloroformiate de 1-chloroéthyle


Formule: C₃H₄Cl₂O₂
Point d'ébullition: 118…119 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –65 °C
Densité: 1.31 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 40 °C
Numéro MDL: MFCD00000647
Numéro CAS: 50893-53-3
EINECS: 256-834-2
ONU: 2742
ADR: 6.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité