3,5-Dimethylisoxazole-4-boronic acid
Fournisseur: Molekula
M83808359
MOLEM83808359EA 0 EUR InStock
MOLEM83808359
3,5-Dimethylisoxazole-4-boronic acid
3,5-Dimethylisoxazole-4-boronic acid
Formule: C₅H₈BNO₃
Numéro MDL: MFCD02677945
Numéro CAS: 16114-47-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité