2-Amino-2',5-dichlorobenzophénone
Fournisseur: Molekula
M83820930
MOLEM83820930EA 0 EUR InStock
MOLEM83820930
2-Amino-2',5-dichlorobenzophénone
2-Amino-2',5-dichlorobenzophénone
Formule: C₁₃H₉Cl₂NO
Point d'ébullition: 385 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 88…91 °C
Numéro MDL: MFCD00007840
Numéro CAS: 2958-36-3
EINECS: 220-985-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité